Learn More
3-[N-metil(pentil)amino]propanonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30051647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051647 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051647 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1326.030100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[N-metil(pentil)amino]propanonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
CAS 919491-64-8
Nombres de analitos o componentes 3-[N-Methyl(pentyl)amino]propanenitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H18 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(Methylpentylamino)propanenitrile, Propanenitrile, 3-(methylpentylamino)-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2/c1-3-4-5-8-11(2)9-6-7-10/h3-6,8-9H2,1-2H3
SMILES CCCCCN(C)CCC#N
Nombre IUPAC 3-[metil(pentil)amino]propanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 154.2526
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.147 g/mol