Learn More
3-(N-metil-N-pentil-amino)propionitrilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)-propionitrile-d3 |
| CAS | 1185103-36-9 |
| Fórmula molecular | C9 D3 H15 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(Pentyl-(trideuteriomethyl)amino)propanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2/c1-3-4-5-8-11(2)9-6-7-10/h3-6,8-9H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCCCC)CCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-[pentil(trideuteriometil)amino]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 157.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1658 |