Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(N-metil-N-pentil-amino)propiónico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(N-Methyl-N-pentyl-amino)-propionic Acid-d3, Hydrochloride |
| CAS | 1246817-11-7 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H16 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H/i2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCCC)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[pentil(trideuteriometil)amino]propanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1371 |