Learn More
3-N-Metil-L-histidina, TRC
Código de producto. 30008498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008498 500 mg 500 miligramos
30009467 250 mg 250 miligramos
30004726 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312005500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-16-1
Fórmula molecular C7 H11 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 169.18
Sinónimo 3-Methyl-L-histidine, Histidine, 3-methyl-, L- (8CI), 3-Methyl-L-histidine, 3-Methylhistidine, 3-N-Methyl-L-histidine, N3-Methyl-L-histidine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-metilimidazol-4-il)ácido propanoico
SMILES Cn1cncc1C[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-L-Histidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O2/c1-10-4-9-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0851