Learn More
3-n-Hexiltiofeno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492278 1 g 1 g
15402288 5 g 5 g
15412288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55891.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1693-86-3 | C10H16S | 168.298 g/mol
3-n-Hexylthiophene is a conducting polymer precursor. may be used in the synthesis of poly(3-hexylthiophene). MgKR X-ray and low energy electron induced oligomerization of physisorbed layers of 3-hexylthiophene condensed on clean gold results in the formation of an organic film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-n-hexiltiofeno es un precursor de polímeros conductores. Puede usarse en la síntesis de poli(3-hexiltiofeno). La oligomerización inducida por rayos X MgKR y electrones de baja energía de capas fisisorbed de 3-hexiltiofeno condensada en oro limpio da como resultado la formación de una película orgánica.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1693-86-3
Fórmula molecular C10H16S
Peso molecular (g/mol) 168.298
Número MDL MFCD00143181
Clave InChI JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
PubChem CID 566849
Nombre IUPAC 3-hexiltiofeno
SMILES CCCCCCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-n-Hexylthiophene
Densidad 0.936
Punto de ebullición 65°C (0.45 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.496
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1617129
Información de solubilidad Partly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.3
Porcentaje de pureza ≥99%