Learn More
3-n-Hexadeciltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367149 5 g 5 g
11357149 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27371.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119269-24-8 | C20H36S | 308.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119269-24-8
Fórmula molecular C20H36S
Peso molecular (g/mol) 308.57
Número MDL MFCD07368973
Clave InChI FRVZSODZVJPMKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-hexadecylthiophene, thiophene, 3-hexadecyl, 3-hexadecyl-thiophene, ksc173e6j, acmc-1c275
PubChem CID 2769638
Nombre IUPAC 3-hexadeciltiofeno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-n-Hexadecylthiophene
Punto de fusión 27°C to 32°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.57
Porcentaje de pureza 97%