Learn More
3-n-Dodeciltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442158 5 g 5 g
15432158 1 g 1 g
15452158 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55799.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104934-52-3 | C16H28S | 252.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104934-52-3
Fórmula molecular C16H28S
Peso molecular (g/mol) 252.46
Número MDL MFCD00130121,MFCD31699966
Clave InChI RFKWIEFTBMACPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-laurylthiophene, thiophene, 3-dodecyl, poly, 3-n-dodecylthiophene, 3-dodecyl thiophene, 1-thien-3-yl dodecane, acmc-1boc7, 3-dodecylthiophene, ksc174a5h, bidd:gt0253
PubChem CID 2733655
Nombre IUPAC 3-dodeciltiofeno
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-n-Dodecylthiophene
Densidad 0.902
Punto de ebullición 290°C
Índice de refracción 1.488
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.46
Porcentaje de pureza 97%