Learn More
3'-N-Didesmetil-3'-N-Tosil Azitromicina, TRC
Código de producto. 30135940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135940 25 mg 25 miligramos
17952685 2.5 mg 2.50 miligramo
17971165 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29178525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2095879-65-3
Fórmula molecular C44H75N3O15S
Peso molecular (g/mol) 918.14
Sinónimo (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl -α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 3’-N-{[4-(Acetylamino)phenyl]sulfonyl}-3’,3’-didemethyl Azithromycin
SMILES O[C@H]1[C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@](OC)(C)C2)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](NS(C4=CC=C(NC(C)=O)C=C4)(=O)=O)C[C@@H](C)O3)[C@@](O)(C)C[C@@H](C)CN(C)[C@@H]1C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-N-Didesmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C44H75N3O15S/c1-14-33-44(11,54)37(50)27(6)47(12)22-23(2)20-42(9,53)39(25(4)36(26(5)40(52)60-33)61-34-21-43(10,57-13)38(51)28(7)59-34)62-41-35(49)32(19-24(3)58-41)46-63(55,56)31-17-15-30(16-18-31)45-29(8)48/h15-18,23-28,32-39,41,46,49-51,53-54H,14,19-22H2,1-13H3,(H,45,48)/t23-,24-,25+,26-,27-,28+,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38+,39-,41+,42-,43-,44-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 917.4919