Learn More
3'-N-Desmetil-3'-N-Tosil Azitromicina, TRC
Código de producto. 30008417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008417 25 mg 25 miligramos
30006079 50 mg 50 miligramos
30008042 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29170025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612069-31-5
Fórmula molecular C44 H76 N2 O14 S
Peso molecular (g/mol) 889.14
Sinónimo 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-[methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-[methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 3'-N-Demethyl-3'-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]azithromycin, Azithromycin Imp. G (EP), 3'-N-Desmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin, Arithromycin Impurity G
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10-trihidroxi-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,6,8,10,12,14-heptametil-15-oxo-1-oxa-6-azaciclopentadec-11-il]oxy]-3-hidroxi-6-metilox-4-il]-N,4-dimetilbenzenosulfonamida
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-N-Desmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C44H76N2O14S/c1-15-33-44(11,52)37(48)29(7)45(12)23-25(3)21-42(9,51)39(27(5)36(28(6)40(50)58-33)59-34-22-43(10,55-14)38(49)30(8)57-34)60-41-35(47)32(20-26(4)56-41)46(13)61(53,54)31-18-16-24(2)17-19-31/h16-19,25-30,32-39,41,47-49,51-52H,15,20-23H2,1-14H3/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38+,39-,41+,42-,43-,44-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 888.5017
Porcentaje de pureza >95%