Learn More
3-n-Butil-2,4-pentanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483564
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483564 50 g 50 g
11473564 10 g 10 g
11493564 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11236.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1540-36-9 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1540-36-9
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.23
Número MDL MFCD00026235
Clave InChI MBXOOYPCIDHXGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-butyl-2,4-pentanedione, 3-butyl-2,4-pentanedione, 3-acetyl-2-heptanone, 3-butylacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-butyl, 3-n-butyl-acetylaceton, 2, 3-butyl, 3-butylpentanedione-2,4, 3-butyl-2,4-pentandione, acmc-209da7
PubChem CID 73763
Nombre IUPAC 3-butylpentane-2,4-dione
SMILES CCCCC(C(C)=O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
Densidad 0.927
Punto de ebullición 101°C to 104°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 50 g
Beilstein 507436
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 98%