Learn More
3-(N-BOC-aminometil)-5-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11946461 5 g 5 g
11936461 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 943722-24-5 | C11H15BrN2O2 | 287.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943722-24-5
Fórmula molecular C11H15BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 287.16
Clave InChI VZPOHASZICQBDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methylcarbamate, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, 3-bromo-5-tert-butoxycarbonyl amino methyl pyridine, 3-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-boc-amino methyl pyridine, 5-bromo-3-n-tert-butyl carbamatomethylpyridine, 3-aminomethyl-5-bromopyridine, 3-boc protected
PubChem CID 46739290
Nombre IUPAC tert-butil N-[(5-bromopiridina-3-il)metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC(=CN=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine
Punto de fusión 84.5°C to 86°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(N-BOC-Aminomethyl)-5-bromopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.