Learn More
3'N-Benzyl Biotin, TRC
Código de producto. 30011360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011360 50 mg 50 miligramos
30005226 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB23303050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57229-92-2
Fórmula molecular C17 H22 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 334.43
Sinónimo (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, 5-[(3aS,4S,6aR)-1-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-3-benzil-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahidro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-il]ácido pentanoico
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N(Cc3ccccc3)[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'N-Benzyl Biotin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)18-17(22)19(16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1351