Learn More
Paracetamol 3-(N-Acetil-L-Cisteína-S-Ilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl) Acetaminophen |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O5S/c1-7(16)14-9-3-4-11(18)12(5-9)21-6-10(13(19)20)15-8(2)17/h3-5,10,18H,6H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.078 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Dry Pack |