Learn More
Paracetamol 3-(N-Acetil-L-Cisteína-S-Ilo), TRC
Código de producto. 30004302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004302 2.5 mg 2.50 miligramo
30004570 10 mg 10 miligramos
30003792 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1911002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52372-86-8
Fórmula molecular C13H16N2O5S
Peso molecular (g/mol) 312.34
Sinónimo N-Acetyl-S-[5-(acetylamino)-2-hydroxyphenyl]-L-Cysteine, PCM-M, 3-[(5-Acetamido-2-Hydroxyphenyl)thio]-N-Acetylalanine, Acetaminophen Mercapturate, N-Acetyl-2-(N-Acetyl-L-Cysteinyl)-4-Aminophenol
SMILES OC1=C(SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)C=C(NC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl) Acetaminophen
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O5S/c1-7(16)14-9-3-4-11(18)12(5-9)21-6-10(13(19)20)15-8(2)17/h3-5,10,18H,6H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,19,20)/t10-/m0/s1
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.078
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Dry Pack