Learn More
Ácido 3-(N-1-Tritil-imidazol-4-il)propiónico, TRC
Código de producto. 30456042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456042 250 mg -
30456933 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT888590250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160446-35-5
Fórmula molecular C25H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 382.45
Sinónimo N-1-Trityl-deamino-histidine (3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic acid N-1-Trityl-dihydrourocanic Acid, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-propanoic Acid, Deamino-His(Trt)-OH, 3-(1-Tritylimidazol-4-yl)propionic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-(1-tritilimidazol-4-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22N2O2/c28-24(29)17-16-23-18-27(19-26-23)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2,(H,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1681