Learn More
3-(morfolinil)-N-(4-nitrofenil)-5,6-dihidropiridin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Morpholinyl)-N-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 503615-03-0 |
| Fórmula molecular | C15H17N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Morpholinyl)-1-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydro-2(1H)-pyridinone, 5,6-Dihydro-3-(4-morpholinyl)-1-(4-nitrophenyl)-2(1H)-pyridinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17N3O4/c19-15-14(16-8-10-22-11-9-16)2-1-7-17(15)12-3-5-13(6-4-12)18(20)21/h2-6H,1,7-11H2 |
| SMILES | O=C1C(=CCCN1C2=CC=C(C=C2)N(=O)=O)N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 3-morfolino-1-(4-nitrofenil)-5,6-dihidropiridin-2(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 303.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.12 |