Learn More
(3-morfolinopropil)acrilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Morpholinopropyl)acrylamide |
| CAS | 46348-76-9 |
| Fórmula molecular | C10H18N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[3-(4-Morpholinyl)propyl]-2-propenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N2O2/c1-2-10(13)11-4-3-5-12-6-8-14-9-7-12/h2H,1,3-9H2,(H,11,13) |
| SMILES | C=CC(=O)NCCCN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-morfolin-4-ilpropil)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 198.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.1368 |