Learn More
(3-Morfolinofenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15249806 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15249806 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15249806 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Morpholinophenyl)methanol
CAS 145127-38-4
Punto de fusión 51.0°C to 56.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C11H15NO2
Número MDL MFCD07772812
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
Clave InChI MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Nombre IUPAC (3-morfolin-4-ilfenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 193.25
PubChem CID 7162074
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Morpholinophenyl)methanol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.