Learn More
(3-Morfolinofenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10187992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10187992 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10095862 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10187992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33809CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 145127-38-4
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD07772812
Clave InChI MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162074
Nombre IUPAC (3-morfolin-4-ilfenil)metanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Morpholinophenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 97%