Learn More
3-Morfolinofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10669495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10669495 25 g 25 g
10415532 1 g 1 g
10243622 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10669495 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00276EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 27292-49-5
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00051675
Clave InChI BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
PubChem CID 141343
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Morpholinophenol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 3-(morfolin-4-il)fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%