Learn More
[3-(Morfolinometilo)fenil]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10249252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249252 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10621655 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10249252 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40113CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Chemische Identifikatoren
CAS 91271-83-9
Fórmula molecular C12H18N2O
Peso molecular (g/mol) 206.289
Número MDL MFCD06657777
Clave InChI JCIFAZAIURDZQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 3-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 3-morpholin-4-ylmethyl benzylamine
PubChem CID 6484182
Nombre IUPAC [3-(morfolin-4-ilmetilo)fenil]metanamina
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CN
Spezifikation
Nombre del producto químico o material [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.