Learn More
[3-(Morfolinometilo)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10239252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10239252 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10187812 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239252 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40109CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 91271-64-6
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD07772831
Clave InChI KFSCOCJCNMSXOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinomethyl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 3-4-morpholinylmethyl benzenemethanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162057
Nombre IUPAC [3-(morfolin-4-ilmetil)fenil]metanol
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 97%