Learn More
3-(Morfolinometil)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10629954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10629954 250 mg 250 miligramos
10595953 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10629954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40104CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 446866-83-7
Fórmula molecular C12H15NO2
Peso molecular (g/mol) 205.257
Clave InChI KMYNYFKOOXFQGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinomethyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 3-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 3-morpholinomethylbenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164603
Nombre IUPAC 3-(morfolin-4-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 95%