Learn More
3-Morfolinobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10670515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10670515 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10557863 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10596904 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10670515 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33804CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 446866-87-1
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Clave InChI LQORKFSMUOSSQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinobenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl morpholine, 3-4-morpholinyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-yl-benzaldehyde, pubchem13334, 3-morpholin-4-yl benzaldehyd, benzaldehyde,3-4-morpholinyl
PubChem CID 7164584
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilbenzaldehído
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Morpholinobenzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%