Learn More
3-Morfolino-1-(4-(2-oxopiperidina-1-il)fenil)-5,6-dihidropiridina-2(1H)-ona, TRC
Código de producto. 30137318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137318 10 g 10 g
17920755 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM73278810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545445-44-1
Fórmula molecular C20H25O3N3
Peso molecular (g/mol) 355.43
Sinónimo Apixaban Intermediate 1
Nombre IUPAC 5-morfolina 4-il-1-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenilo]-2,3-dihidropiridina-6-uno
SMILES C1CCN(C2=CC=C(C=C2)N3CCC=C(C3=O)N4CCOCC4)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Morpholino-1-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O3/c24-19-5-1-2-10-22(19)16-6-8-17(9-7-16)23-11-3-4-18(20(23)25)21-12-14-26-15-13-21/h4,6-9H,1-3,5,10-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1896
Porcentaje de pureza >95%