Learn More
3-(Morfolin-4-ilmetil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10411124 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10411124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40116DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
CAS 857283-91-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H14N2O
Número MDL MFCD08060511
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-morpholin-4-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl benzonitrile, 3-morpholinomethyl benzonitrile, 3-morpholin-4-ylmethyl benzenecarbonitrile
Clave InChI GSVNKQLSALKJHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C#N
Nombre IUPAC 3-(morfolin-4-ilmetil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 202.257
PubChem CID 7164605
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%