Learn More
Hidrato de clorhidrato de ácido 3-(morfolin-4-ilmetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10729983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10729983 1 g 1 g
10527663 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729983 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40151DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 137605-80-2
Fórmula molecular C12H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 257.71
Número MDL MFCD09064949
Clave InChI UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229486
Nombre IUPAC ácido 3-(morfolin-4-ilmetil)benzoico; clorhidrato
SMILES Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.74
Porcentaje de pureza 97%