Learn More
3-(Morfolin-4-ilmetil)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10631655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10631655 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10421293 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10728085 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10631655
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC40114CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 123207-48-7
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Clave InChI IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 1096406
Nombre IUPAC 3-(morfolin-4-ilmetil)anilina
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 95%