Learn More
3-Morfolin-4-ilanilina, TRC
Código de producto. 30479304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479304 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30479304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7252905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Morpholin-4-ylaniline
CAS 159724-40-0
Fórmula molecular C10H14N2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-(4-Morpholinyl)benzenamine, 3-(4-Morpholinyl)aniline, 3-Morpholinoaniline, 3-Morpholinobenzenamine, 3-[Morpholin-4-yl]phenylamine, 4-(3-Aminophenyl)morpholine
SMILES Nc1cccc(c1)N2CCOCC2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1106