Learn More
3-Morfolin-4-ilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10779944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10779944 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10084612 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10173714 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10779944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33814CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 159724-40-0
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD03197165
Clave InChI ZJWLMZURLIHVHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-morpholinyl aniline, 3-morpholinoaniline, 3-morpholinobenzenamine, 3-morpholin-4-yl aniline, benzenamine, 3-4-morpholinyl, 3-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-3-aminophenyl morpholine, 3-morpholin-4-ylphenylamine, 3-morpholinylaniline, meta-morpholino aniline
PubChem CID 847768
Nombre IUPAC 3-Morfolina-4-ilanilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Morpholin-4-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%