Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur graduada de LDPE de 3 ml
Código de producto. 16484999
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
10/paq.
20/paq.
Bolsa a granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 3000
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
16484999 10/paq. paquete de 1500
16404999 Bolsa a granel paquete de 3000
16465009 En envase individual paquete de 500
16494999 20/paq. paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484999 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 711118S/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    129.47€ / paquete de 1500
    Ahorro 13.53€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Pipeta Pasteur para una medición y transferencia de líquidos sencilla y segura.
  • Para transferencia de líquidos
  • Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 7 ml
Calibrado No
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Diámetro exterior (métrico) 7,5 mm
Dimensiones (L x An) 160 x 7,5 mm
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 47,6 μl
Graduado Sí
Tipo de graduación Moldeadas
Estilo de parte superior Pera
Tipo de empaquetado 10/paq.
Volumen (métrico) 3 ml
Longitud (métrico) 160 mm
Desechables Un solo uso