Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur graduada de LDPE de 3 ml
Código de producto. 16465009
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
10/paq.
20/paq.
Bolsa a granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 3000
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
16465009 En envase individual paquete de 500
16404999 Bolsa a granel paquete de 3000
16484999 10/paq. paquete de 1500
16494999 20/paq. paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465009 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 726128
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pipeta Pasteur para una medición y transferencia de líquidos sencilla y segura.
  • Para transferencia de líquidos
  • Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 7 ml
Calibrado No
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Diámetro exterior (métrico) 7,5 mm
Dimensiones (L x An) 160 x 7,5 mm
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 47,6 μl
Graduado Sí
Tipo de graduación Moldeadas
Estilo de parte superior Pera
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (métrico) 3 ml
Longitud (métrico) 160 mm
Desechables Un solo uso