Learn More
3-Metilxantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine) |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0491 |