Learn More
3-Methylxanthine, MedChemExpress
Código de producto. 16407866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16407866 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16407866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50723
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylxanthine
CAS 1076-22-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad 1M NaOH : 50 mg/mL (300.95 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with 1M NaOH) ∣DMSO : 2.61 mg/mL (15.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C)C2=C(N=CN2)C(N1)=O
Peso molecular (g/mol) 166.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 95.75%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism