Learn More
3-metilxantina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine) |
| CAS | 1076-22-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine) |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C6 H6 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. B (EP), Theophylline USP Related Compound B, Theophylline USP RC B, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Theophylline Related Compound B, Pentoxifylline Impurity B, Theophylline Impurity B, Theophylline-Ethylenediamine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12) |
| SMILES | CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-7H-purina-2,6-diona |
| Mostrar más |