Learn More
3-Metilxantina, 99,43%, para análisis HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11442432 100 mg
11452432 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215168680
CAS 1076-22-8
Fórmula molecular C6H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 166.14
Clave InChI GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
Nombre IUPAC 3-metil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylxanthine
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1
Forma física Powder