Learn More
3-Metilxantina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398096 250 mg 250 miligramos
11388096 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14986.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1076-22-8 | C6H6N4O2 | 166.14 g/mol
3-Methylxanthine is a Xanthine derivative with diuretic, cardiac stimulant and smooth muscle relaxant activities; isomeric with theobromine.They can also act as Bronchodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metilxantina es un derivado de la Xantina con diuréticos, estimulantes cardiacos y actividades relajantes musculares lisas; isomérico con teobromina.También pueden actuar como broncodilatadores.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076-22-8
Fórmula molecular C6H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 166.14
Número MDL MFCD00005580
Clave InChI GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
Nombre IUPAC 3-metil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylxanthine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza ≥98%