Learn More
3-Metilxantina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13458458 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13458458 250 mg 250 miligramos
13448458 100 mg 100 miligramos
13438458 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13458458 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206932500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1076-22-8
Fórmula molecular C6H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 166.14
Clave InChI GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
Nombre IUPAC 3-metil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylxanthine
Punto de fusión >300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 26,453
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylxanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4