Learn More
3-Metilxantina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13448458 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13448458 100 mg 100 miligramos
13458458 250 mg 250 miligramos
13438458 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13448458 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206931000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1076-22-8
Fórmula molecular C6H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 166.14
Clave InChI GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
Nombre IUPAC 3-metil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylxanthine
Punto de fusión >300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 26,453
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylxanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4