Learn More
Ácido 3-metilvalérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493128 100 g 100 g
11473128 5 g 5 g
11483128 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18886.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105-43-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-43-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00002729,MFCD02262177
Clave InChI IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methylvaleric acid, 3-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 3-methyl, 3-methyl valeric acid, dl-3-methylvaleric acid, 3-methyl pentanoic acid, sec-butylacetic acid, valeric acid, 3-methyl, beta-methylvaleric acid, 3-methyl-n-valeric acid
PubChem CID 7755
Nombre IUPAC ácido 3-metilpentanoico
SMILES CCC(C)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylvaleric acid
Punto de fusión -42°C
Densidad 0.93
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.416
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1720696
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%