Learn More
3-Metiluridina, TRC
Código de producto. 30138560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138560 10 mg 10 miligramos
30133735 2.5 mg 2.50 miligramo
30008402 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33835510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140-69-4
Fórmula molecular C10H14N2O6
Peso molecular (g/mol) 258.23
Sinónimo N3-Methyluridine, NSC 246077, 3-Methyl-uridine
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyluridine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O6/c1-11-6(14)2-3-12(10(11)17)9-8(16)7(15)5(4-13)18-9/h2-3,5,7-9,13,15-16H,4H2,1H3/t5-,7-,8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0852