Learn More
3-Methyluridine, MedChemExpress
Código de producto. 16407487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16407487 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16407487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113138
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 3-Methyluridine (N3-Methyluridine) is a modified RNA nucleoside. 3-Methyluridine is often presents as RNA modification which can be detected in 23S rRNA of archaea, 16S and 23S rRNA of eubacteria, and 18S, 25S, and 28S of eukaryotic ribosomal RNAs.
3-Methyluridine (N3-Methyluridine) is a modified RNA nucleoside. 3-Methyluridine is often presents as RNA modification which can be detected in 23S rRNA of archaea, 16S and 23S rRNA of eubacteria, and 18S, 25S, and 28S of eukaryotic ribosomal RNAs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyluridine
CAS 2140-69-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14N2O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo N3-Methyluridine
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (619.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=O)=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 258.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid