Learn More
Ácido 3-metilúrico, TRC
Código de producto. 30477572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477572 25 mg 25 miligramos
30481685 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33819525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-99-2
Fórmula molecular C6 H6 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 182.14
Sinónimo N3-Methyluric Acid, 7,9-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione
Nombre IUPAC 3-metil-7,9-dihidropurina-2,6,8-triona
SMILES CN1C(=O)NC(=O)C2=C1NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyluric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-5(12)8-3)4(11)9-6(10)13/h1H3,(H2,7,8,12)(H,9,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.044
Porcentaje de pureza >95%