Learn More
3-Methyltoxoflavin, MedChemExpress
Código de producto. 16477127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477127 5 mg 5 miligramos
16464408 10 mg 10 miligramos
16460727 50 mg 50 miligramos
16435306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1111175mg
MedChemExpress 3-Methyltoxoflavin is a potent Protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor, with an IC50 of 170 nM.
3-Methyltoxoflavin is a potent Protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor, with an IC50 of 170 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyltoxoflavin
Forma física Solid
CAS 32502-62-8
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (723.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NN(C)C(C2=N1)=NC(N(C)C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 207.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.19
Porcentaje de pureza 99.64%