Learn More
3-Metiltiofeno, TRC
Código de producto. 30137838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137838 10 g 10 g
30004003 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33026510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-44-4
Fórmula molecular C5 H6 S
Peso molecular (g/mol) 98.17
Sinónimo 3-Methylthiophene, 3-Methylthiophene (ACI), 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene, NSC 65439, β-Methylthiophene, 3-Methylthiophene, 3-Methylthiophene (ACI), 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene, NSC 65439, β-Methylthiophene
Nombre IUPAC 3-metiltiofeno
SMILES Cc1ccsc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.019