Learn More
3-Metiltiofeno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386860 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10465485 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127860500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-44-4
Fórmula molecular C5H6S
Peso molecular (g/mol) 98.17
Número MDL MFCD00005470
Clave InChI QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
Nombre IUPAC 3-metiltiofeno
SMILES CC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -69.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0160g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 117.0°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5180 to 1.5200
Cantidad 50 mL
Beilstein 17, 38
Gravedad específica 1.016
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,aceton and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido