Learn More
3-Metiltiofeno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405403 25 g 25 g
11415403 100 g 100 g
11425403 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13394.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-44-4
Fórmula molecular C5H6S
Peso molecular (g/mol) 98.163
Número MDL MFCD00005470
Clave InChI QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
Nombre IUPAC 3-metiltiofeno
SMILES CC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene
Punto de fusión -69°C
Densidad 1.02
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.52
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1300
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.17
Porcentaje de pureza ≥98%