Learn More
3-Metiltiofeno-2-metilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354915 250 mg 250 miligramos
11344915 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18094.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104163-35-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104163-35-1
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.205
Número MDL MFCD02093988
Clave InChI SWZNXCABBUKIPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798756
Nombre IUPAC (3-metiltiofen-2-il)metanamina
SMILES CC1=C(SC=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-methylamine
Punto de ebullición 78°C (4 mmHg)
Índice de refracción 1.5585
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Beilstein 108864
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-methylthiophen-2-yl methanamine, 3-methyl-2-thienyl methylamine, 3-methylthiophene-2-methylamine, 2-thiophenemethanamine,3-methyl, 2-thiophenemethanamine, 3-methyl, acmc-20apo3, 3-metylthiophene-2-metylamine, 2-aminomethyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-methanamine, 3-methylthien-2-yl methylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 98%