Learn More
Ácido 3-metiltiofeno-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429476 5 g 5 g
11439476 25 g 25 g
11449476 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19194.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23806-24-8 | C6H5O2S | 141.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23806-24-8
Fórmula molecular C6H5O2S
Peso molecular (g/mol) 141.16
Número MDL MFCD00005438
Clave InChI IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl, 2-carboxy-3-methylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylic, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylicacid, pubchem5182, acmc-1cinc
PubChem CID 90269
Nombre IUPAC Ácido 3-metiltiofeno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(SC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 144°C to 149°C
Cantidad 5 g
Beilstein 116184
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98%