Learn More
3-metiltiofeno-2-carboxaldehído, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481708 100 g 100 g
11471708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13961.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5834-16-2 | C6H6OS | 126.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5834-16-2
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.173
Número MDL MFCD00005430
Clave InChI BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-aldehyde, 3-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methyl-2-formylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methyl, thiophenecarboxaldehyde, methyl, 3-methyl-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 79911
Nombre IUPAC 3-metiltiofeno-2-carbaldehído
SMILES CC1=C(SC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Densidad 1.17
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.586
Cantidad 100 g
Beilstein 107874
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico